Drukuj
Glycolaldehyde diethyl acetal
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR16597-100G OR16597-25G OR16597-5G
APOSOR16597-100GEA 1500 PLN
APOSOR16597-100G APOSOR16597-25G APOSOR16597-5G
Glycolaldehyde diethyl acetal
Glycolaldehyde diethyl acetal
Formuła: HOCH₂CH(OCH₂CH₃)₂
Temp. Wrzenia: 166…167 °C
Temp. Zapłonu: 62 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00051486
Numer CAS: 621-63-6
Numer WE (dawny EINECS): 210-697-5