Drukuj
Benzyloamina 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR16591-1KG OR16591-250G OR16591-5KG
APOSOR16591-1KGEA 435 PLN
APOSOR16591-1KG APOSOR16591-250G APOSOR16591-5KG
Benzyloamina 98%
Benzyloamina
Formuła: (C₆H₅)CH₂NH₂
Temp. Wrzenia: 183…185 °C
Temp. topnienia: 10 °C
Gęstość: 0,981 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 65 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008106
Numer CAS: 100-46-9
Numer WE (dawny EINECS): 202-854-1
Jednostka: 2735
ADR: 8,III