Drukuj
Benzofuran-3-carboxylic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR16562-1G OR16562-250MG
APOSOR16562-1GEA 696 PLN
APOSOR16562-1G APOSOR16562-250MG
Benzofuran-3-carboxylic acid 97%
Benzofuran-3-carboxylic acid
Formuła: C₉H₆O₃
MW: 162.1400 g/mol
Temp. topnienia: 163…164 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01006722
Numer CAS: 26537-68-8