Drukuj
6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)chroman 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(Chroman-6-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, Chroman-6-boronic acid, pinacol ester
OR16520-1G OR16520-250MG OR16520-5G
APOSOR16520-1GEA 298 PLN
APOSOR16520-1G APOSOR16520-250MG APOSOR16520-5G
6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)chroman 99%
6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)chroman
Formuła: C₁₅H₂₁BO₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12028565
Numer CAS: 1002727-88-9