Drukuj
2-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyde 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR1649-1G OR1649-5G
APOSOR1649-1GEA 363 PLN
APOSOR1649-1G APOSOR1649-5G
2-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyde 95%
2-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyde
Formuła: C₁₀H₈N₂O
Temp. topnienia: 58 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03086186
Numer CAS: 138479-47-7