Drukuj
Oktylosiarczan(VI) sodu 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR16472-25G OR16472-5G
APOSOR16472-25GEA 737 PLN
APOSOR16472-25G APOSOR16472-5G
Oktylosiarczan(VI) sodu 99%
Oktylosiarczan(VI) sodu
Formuła: C₈H₁₇NaO₄S
Temp. topnienia: 210 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007470
Numer CAS: 142-31-4