Drukuj
1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1,1'-Bis(di-t-butylphosphino)ferrocene, 1,1'-Bis[bis(1,1-dimethylethyl)phosphino]ferrocene, DTBPF
OR16471-5G OR16471-10G OR16471-1G
APOSOR16471-5GEA 131 PLN
APOSOR16471-5G APOSOR16471-10G APOSOR16471-1G
1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene 98%
1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene
Formuła: C₂₆H₄₄FeP₂
Temp. topnienia: 73…75 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01630818
Numer CAS: 84680-95-5