Drukuj
(±)-Tetrahydrofuran-3-carboxylic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Tetrahydrofuran-3-carboxylic acid, Tetrahydro-3-furoic acid
OR16452-1G OR16452-5G OR16452-25G
APOSOR16452-1GEA 110 PLN
APOSOR16452-1G APOSOR16452-5G APOSOR16452-25G
(±)-Tetrahydrofuran-3-carboxylic acid
(±)-Tetrahydrofuran-3-carboxylic acid
Formuła: C₅H₈O₃
Temp. Wrzenia: 140…141 °C/15mmHg
Gęstość: 1,214 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00075173
Numer CAS: 89364-31-8