Drukuj
2-Methylthiophene-3-carboxylic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR16451-1G OR16451-5G
APOSOR16451-1GEA 110 PLN
APOSOR16451-1G APOSOR16451-5G
2-Methylthiophene-3-carboxylic acid 98%
2-Methylthiophene-3-carboxylic acid
Formuła: C₆H₆O₂S
Temp. topnienia: 115…117 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01859891
Numer CAS: 1918-78-1