Drukuj
4-Bromo-1H-benzoimidazole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR16442-1G OR16442-5G OR16442-25G
APOSOR16442-1GEA 247 PLN
APOSOR16442-1G APOSOR16442-5G APOSOR16442-25G
4-Bromo-1H-benzoimidazole 98%
4-Bromo-1H-benzoimidazole
Formuła: C₇H₅BrN₂
MW: 197.0320 g/mol
Temp. topnienia: 166…168 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09754164
Numer CAS: 83741-35-9