Drukuj
Diphenyl phosphate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Diphenyl hydrogen phosphate
OR16436-100G OR16436-25G OR16436-5G
APOSOR16436-100GEA 414 PLN
APOSOR16436-100G APOSOR16436-25G APOSOR16436-5G
Diphenyl phosphate
Diphenyl phosphate
Formuła: C₁₂H₁₁O₄P
MW: 250.19 g/mol
Temp. topnienia: 62…70 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003033
Numer CAS: 838-85-7
Numer WE (dawny EINECS): 212-357-2