Drukuj
Acetyloaceton
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: ACAC, 2,4-Pentanedione
OR16430-2.5L OR16430-500ML
APOSOR16430-2.5LEA 0 PLN
APOSOR16430-2.5L APOSOR16430-500ML
Acetyloaceton
Acetyloaceton
Formuła: CH₃COCH₂COCH₃
Temp. Wrzenia: 140…141 °C
Temp. topnienia: –23 °C
Gęstość: 0,975 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 38 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008787
Numer CAS: 123-54-6
Numer WE (dawny EINECS): 204-634-0
Jednostka: 2310
ADR: 3+6.1,III