Drukuj
Chloromrówczan 2,2,2-trichloroetylu 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR16412-100G OR16412-25G OR16412-500G
APOSOR16412-100GEA 580 PLN
APOSOR16412-100G APOSOR16412-25G APOSOR16412-500G
Chloromrówczan 2,2,2-trichloroetylu 95%
Chloromrówczan 2,2,2-trichloroetylu
Formuła: C₃H₂Cl₄O₂
MW: 211.86 g/mol
Temp. Wrzenia: 171…172 °C
Temp. topnienia: 0…2 °C
Gęstość: 1.539 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000810
Numer CAS: 17341-93-4
Numer WE (dawny EINECS): 241-363-7
Jednostka: 3277
ADR: 6.1+8 II