Drukuj
2-(2-Nitrophenyl)ethanol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR16411-100G OR16411-25G
APOSOR16411-100GEA 2090 PLN
APOSOR16411-100G APOSOR16411-25G
2-(2-Nitrophenyl)ethanol
2-(2-Nitrophenyl)ethanol
Formuła: C₈H₉NO₃
Temp. Wrzenia: 267 °C
Temp. topnienia: 2 °C
Gęstość: 1,19 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007192
Numer CAS: 15121-84-3
Numer WE (dawny EINECS): 239-178-1