Drukuj
N,N-Diethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(Diethylamino)phenylboronic Acid Pinacol Ester, 2-[4-(Diethylamino)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR16404-1G OR16404-250MG OR16404-5G
APOSOR16404-1GEA 1100 PLN
APOSOR16404-1G APOSOR16404-250MG APOSOR16404-5G
N,N-Diethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline 98%
N,N-Diethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
Formuła: C₁₆H₂₆BNO₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD10000956
Numer CAS: 920304-57-0