Drukuj
Ethyl-3-(dimethylamino)acrylate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR16403-100G OR16403-25G
APOSOR16403-100GEA 290 PLN
APOSOR16403-100G APOSOR16403-25G
Ethyl-3-(dimethylamino)acrylate
Ethyl-3-(dimethylamino)acrylate
Formuła: C₇H₁₃NO₂
Temp. Wrzenia: 118…121 °C/10mmHg
Temp. topnienia: 17…18 °C
Gęstość: 1 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00144269
Numer CAS: 924-99-2