Drukuj
Chlorek 4-chlorobenzoilu 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: p-Chlorobenzoyl chloride
OR16400-100G OR16400-25G
APOSOR16400-100GEA 168 PLN
APOSOR16400-100G APOSOR16400-25G
Chlorek 4-chlorobenzoilu 98%
Chlorek 4-chlorobenzoilu
Formuła: C₇H₄Cl₂O
MW: 175.01 g/mol
Temp. Wrzenia: 221…222 °C
Temp. topnienia: 41944 °C
Gęstość: 1.377 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 105 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000686
Numer CAS: 122-01-0
Numer WE (dawny EINECS): 204-515-3
Jednostka: 3265
ADR: 8 II