Drukuj
2-Chloro-4-hydroxybenzonitrile 98+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR16169-1G OR16169-25G OR16169-5G
APOSOR16169-1GEA 110 PLN
APOSOR16169-1G APOSOR16169-25G APOSOR16169-5G
2-Chloro-4-hydroxybenzonitrile 98+%
2-Chloro-4-hydroxybenzonitrile
Formuła: C₇H₄ClNO
MW: 153.57 g/mol
Temp. topnienia: 160 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00052185
Numer CAS: 3336-16-1