Drukuj
2-Hydroxy-6-methylbenzoic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,6-Cresotic acid, 6-Hydroxy-o-toluic acid, 6-Methylsalicylic acid
OR16150-1G OR16150-5G OR16150-10G
APOSOR16150-1GEA 110 PLN
APOSOR16150-1G APOSOR16150-5G APOSOR16150-10G
2-Hydroxy-6-methylbenzoic acid 95%
2-Hydroxy-6-methylbenzoic acid
Formuła: C₈H₈O₃
MW: 152.15 g/mol
Temp. topnienia: 170…171 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01194284
Numer CAS: 567-61-3