Drukuj
2-(Methylsulphinyl)benzenecarboxylic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-(Methylsulphinyl)benzoic acid
OR16149-1G OR16149-250MG OR16149-500MG
APOSOR16149-1GEA 458 PLN
APOSOR16149-1G APOSOR16149-250MG APOSOR16149-500MG
2-(Methylsulphinyl)benzenecarboxylic acid
2-(Methylsulphinyl)benzenecarboxylic acid
Formuła: C₈H₈O₃S
MW: 184.22 g/mol
Temp. topnienia: 150…178 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01936003
Numer CAS: 19093-34-6