Drukuj
Kwas 3-cyjanobenzoesowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR16147-25G OR16147-5G
APOSOR16147-25GEA 240 PLN
APOSOR16147-25G APOSOR16147-5G
Kwas 3-cyjanobenzoesowy 98%
Kwas 3-cyjanobenzoesowy
Formuła: C₈H₅NO₂
MW: 147.13 g/mol
Temp. topnienia: 220…224 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002486
Numer CAS: 1877-72-1
Numer WE (dawny EINECS): 217-511-1