Drukuj
2-Ethylbenzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR16146-100G OR16146-25G OR16146-5G
APOSOR16146-100GEA 743 PLN
APOSOR16146-100G APOSOR16146-25G APOSOR16146-5G
2-Ethylbenzoic acid 98%
2-Ethylbenzoic acid
Formuła: C₉H₁₀O₂
MW: 150.1700 g/mol
Temp. topnienia: 62…66 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00045838
Numer CAS: 612-19-1