Drukuj
Alkohol 3-jodobnezylowy, Technical Grade
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (3-Iodophenyl)methanol, 3-Iodobenzylalcohol
OR16142-100G OR16142-25G OR16142-5G
APOSOR16142-100GEA 1530 PLN
APOSOR16142-100G APOSOR16142-25G APOSOR16142-5G
Alkohol 3-jodobnezylowy, Technical Grade
Alkohol 3-jodobnezylowy
Formuła: C₇H₇IO
Temp. Wrzenia: 254…255 °C
Gęstość: 1,842 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004635
Numer CAS: 57455-06-8
Numer WE (dawny EINECS): 260-744-9