Drukuj
3-Hydroxy-2-nitro-6-picoline 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 6-Methyl-2-nitropyridin-3-ol, 6-Methyl-2-nitro-3-pyridone, 3-Hydroxy-6-methyl-2-nitropyridine, 6-Metil-2-nitropyridine-3-ol
OR16078-100G OR16078-5G OR16078-25G
APOSOR16078-100GEA 3220 PLN
APOSOR16078-100G APOSOR16078-5G APOSOR16078-25G
3-Hydroxy-2-nitro-6-picoline 95%
3-Hydroxy-2-nitro-6-picoline
Formuła: C₆H₆N₂O₃
Temp. topnienia: 105…108 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006259
Numer CAS: 15128-90-2