Drukuj
4-Chloro-1,3-dioxolan-2-one, Technical Grade
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Chloro-2-oxo-1,3-dioxolane, Chloroethylene Carbonate
OR16071-25G OR16071-5G
APOSOR16071-25GEA 1530 PLN
APOSOR16071-25G APOSOR16071-5G
4-Chloro-1,3-dioxolan-2-one, Technical Grade
4-Chloro-1,3-dioxolan-2-one
Formuła: C₃H₃ClO₃
Temp. Wrzenia: 121…123 °C/18mmHg
Gęstość: 1,504 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >113 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005383
Numer CAS: 3967-54-2
Numer WE (dawny EINECS): 223-583-5