Drukuj
1-Acetyl-4-(methylamino)piperidine
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR16036-1G OR16036-250MG OR16036-500MG OR16036-2.5G
APOSOR16036-1GEA 284 PLN
APOSOR16036-1G APOSOR16036-250MG APOSOR16036-500MG APOSOR16036-2.5G
1-Acetyl-4-(methylamino)piperidine
1-Acetyl-4-(methylamino)piperidine
Formuła: C₈H₁₆N₂O
MW: 156.23 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07367773
Numer CAS: 139062-96-7
Jednostka: 3259
ADR: 8 III