Drukuj
4-Methoxyphenylglyoxal hydrate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR1600-1G OR1600-5G
APOSOR1600-1GEA 0 PLN
APOSOR1600-1G APOSOR1600-5G
4-Methoxyphenylglyoxal hydrate 95%
4-Methoxyphenylglyoxal hydrate
Formuła: C₉H₁₀O₄
Temp. Wrzenia: 145…147 °C/13mmHg
Temp. topnienia: 35 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00234534
Numer CAS: 16208-17-6