Drukuj
5-Bromo-2-chlorotoluene
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Bromo-1-chloro-2-methylbenzene, 1-Bromo-4-chloro-3-methylbenzene
OR1599-25G OR1599-100G OR1599-5G
APOSOR1599-25GEA 124 PLN
APOSOR1599-25G APOSOR1599-100G APOSOR1599-5G
5-Bromo-2-chlorotoluene
5-Bromo-2-chlorotoluene
Formuła: C₇H₆BrCl
MW: 205.48 g/mol
Temp. Wrzenia: 90…93 °C/10mmHg
Gęstość: 1.549 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 96 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00018503
Numer CAS: 54932-72-8