Drukuj
1-Hydroxy-1-cyclopropanecarboxylic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-hydroxycyclopropane-1-carboxylic acid, 1-Hydroxycyclopropanecarboxylic acid
OR15989-1G OR15989-5G OR15989-25G
APOSOR15989-1GEA 110 PLN
APOSOR15989-1G APOSOR15989-5G APOSOR15989-25G
1-Hydroxy-1-cyclopropanecarboxylic acid 98%
1-Hydroxy-1-cyclopropanecarboxylic acid
Formuła: C₄H₆O₃
Temp. topnienia: 108…110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010797
Numer CAS: 17994-25-1