Drukuj
4-Bromo-3-chlorotoluen
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR1598-25G OR1598-5G
APOSOR1598-25GEA 124 PLN
APOSOR1598-25G APOSOR1598-5G
4-Bromo-3-chlorotoluen
4-Bromo-3-chlorotoluen
Formuła: C₇H₆BrCl
Temp. Wrzenia: 100 °C/22mmHg
Gęstość: 1,54 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00045161
Numer CAS: 6627-51-6