Drukuj
Methyl-2-bromofuran-3-carboxylate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR15964-1G OR15964-250MG OR15964-100MG
APOSOR15964-1GEA 1370 PLN
APOSOR15964-1G APOSOR15964-250MG APOSOR15964-100MG
Methyl-2-bromofuran-3-carboxylate 97%
Methyl-2-bromofuran-3-carboxylate
Formuła: C₆H₅BrO₃
Temp. topnienia: 49…52 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09879944
Numer CAS: 197846-06-3