Drukuj
3,4-Dibromotiofen 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR15943-100G OR15943-25G OR15943-500G
APOSOR15943-100GEA 211 PLN
APOSOR15943-100G APOSOR15943-25G APOSOR15943-500G
3,4-Dibromotiofen 98%
3,4-Dibromotiofen
Formuła: C₄H₂Br₂S
Temp. Wrzenia: 221…222 °C
Temp. topnienia: 44320 °C
Gęstość: 2,188 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005465
Numer CAS: 3141-26-2
Numer WE (dawny EINECS): 221-546-8