Drukuj
2-Pyrimidinecarboxylic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Pyrimidine-2-carboxylic acid, 2-Carboxypyrimidine
OR15942-5G OR15942-25G
APOSOR15942-5GEA 131 PLN
APOSOR15942-5G APOSOR15942-25G
2-Pyrimidinecarboxylic acid 97%
2-Pyrimidinecarboxylic acid
Formuła: C₅H₄N₂O₂
Temp. topnienia: 193…200 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00856161
Numer CAS: 31519-62-7