Drukuj
2-Chloro-3-methoxypropionic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR15940-1G OR15940-5G
APOSOR15940-1GEA 766 PLN
APOSOR15940-1G APOSOR15940-5G
2-Chloro-3-methoxypropionic acid
2-Chloro-3-methoxypropionic acid
Formuła: C₄H₇ClO₃
MW: 138.55 g/mol
Temp. Wrzenia: 155 °C/24.8mmHg
Gęstość: 1.3 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03093624
Numer CAS: 2544-05-0
Jednostka: 3265
ADR: 8 III