Drukuj
2,4-Dichloro-5-nitropyridine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR15939-1G OR15939-5G OR15939-25G
APOSOR15939-1GEA 139 PLN
APOSOR15939-1G APOSOR15939-5G APOSOR15939-25G
2,4-Dichloro-5-nitropyridine 97%
2,4-Dichloro-5-nitropyridine
Formuła: C₅H₂Cl₂N₂O₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07368834
Numer CAS: 4487-56-3