Drukuj
tert-Butyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: tert-Butyl 2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate, N-Boc-2,5-dihydropyrrole, N-BOC-3-Pyrroline
OR15933-100G OR15933-500G
APOSOR15933-100GEA 487 PLN
APOSOR15933-100G APOSOR15933-500G
tert-Butyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate
tert-Butyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate
Formuła: C₉H₁₅NO₂
MW: 169.224 g/mol
Temp. Wrzenia: 208 °C
Gęstość: 0.981 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 81 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01863512
Numer CAS: 73286-70-1