Drukuj
(1R,2R)-(+)-1,2-Difenyloetylenodiamina 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (1R,2R)-(+)-1,2-Diphenylethylenediamine, (1R,2R)-(+)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediamine, (1R,2R)-1,2-Diphenylethane-1,2-diamine, (R,R)-DPEN, (+)-((R,R)-1,2-Diamino-2-phenylethyl)benzene
OR15922-5G OR15922-25G OR15922-100G
APOSOR15922-5GEA 110 PLN
APOSOR15922-5G APOSOR15922-25G APOSOR15922-100G
(1R,2R)-(+)-1,2-Difenyloetylenodiamina 98%
(1R,2R)-(+)-1,2-Difenyloetylenodiamina
Formuła: C₁₄H₁₆N₂
MW: 212.29 g/mol
Temp. topnienia: 79…84 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00082769
Numer CAS: 35132-20-8