Drukuj
Bromooctan tert-butylu 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Bromoacetic tert-butyl ester
OR1584-250G OR1584-50G OR1584-500G
APOSOR1584-250GEA 392 PLN
APOSOR1584-250G APOSOR1584-50G APOSOR1584-500G
Bromooctan tert-butylu 98%
Bromooctan tert-butylu
Formuła: BrCH₂COOC(CH₃)₂
MW: 195.06 g/mol
Temp. Wrzenia: 50…51 °C/10mmHg
Gęstość: 1.33 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 49 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000188
Numer CAS: 5292-43-3
Numer WE (dawny EINECS): 226-133-6
Jednostka: 1993
ADR: 3 III