Drukuj
4-Amino-2,6-dimethylpyridine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,6-Dimethylpyridin-4-amine
OR15746-1G OR15746-5G
APOSOR15746-1GEA 232 PLN
APOSOR15746-1G APOSOR15746-5G
4-Amino-2,6-dimethylpyridine
4-Amino-2,6-dimethylpyridine
Formuła: C₇H₁₀N₂
Temp. topnienia: 186…187 °C
Gęstość: 1,039 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00130078
Numer CAS: 3512-80-9
Numer WE (dawny EINECS): 225-515-1