Drukuj
Iron(III) acetylacetonate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR15745-100G OR15745-500G
APOSOR15745-100GEA 327 PLN
APOSOR15745-100G APOSOR15745-500G
Iron(III) acetylacetonate
Iron(III) acetylacetonate
Formuła: C₁₅H₂₁FeO₆
Temp. topnienia: 180…182 °C
Gęstość: 5,24 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000020
Numer CAS: 14024-18-1
Numer WE (dawny EINECS): 237-853-5