Drukuj
1-Boc-4-(methylamino)piperidine
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-(Methylamino)piperidine, N1-BOC protected, tert-Butyl 4-(methylamino)piperidine-1-carboxylate
OR15676-25G OR15676-100G
APOSOR15676-25GEA 327 PLN
APOSOR15676-25G APOSOR15676-100G
1-Boc-4-(methylamino)piperidine
1-Boc-4-(methylamino)piperidine
Formuła: C₁₁H₂₂N₂O₂
MW: 214.3046 g/mol
Gęstość: 1.005 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD02259411
Numer CAS: 147539-41-1
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III