Drukuj
(S)-N-Boc-3-piperidinemethanol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (s)-n-(tert-butoxycarbonyl)-3-hydroxymethylpiperidine, (s)-tert-butyl 3-(hydroxymethyl)tetrahydro-1(2h)-pyridinecarboxylate, (S)-1-BOC-3-(Hydroxymethyl)piperidine, tert-Butyl (S)-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
OR15674-1G OR15674-25G OR15674-5G
APOSOR15674-1GEA 110 PLN
APOSOR15674-1G APOSOR15674-25G APOSOR15674-5G
(S)-N-Boc-3-piperidinemethanol
(S)-N-Boc-3-piperidinemethanol
Formuła: C₁₁H₂₁NO₃
MW: 215.293 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02683203
Numer CAS: 140695-84-7