Drukuj
(R)-tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR15673-1G OR15673-25G OR15673-5G
APOSOR15673-1GEA 110 PLN
APOSOR15673-1G APOSOR15673-25G APOSOR15673-5G
(R)-tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
(R)-tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
Formuła: C₁₁H₂₁NO₃
Temp. topnienia: 91…94 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02683202
Numer CAS: 140695-85-8