Drukuj
(S)-3-(Boc-amino)piperidine 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (S)-3-Boc-aminopiperidine, (S)-tert-Butyl piperidin-3-ylcarbamate, tert-butyl N-[(3S)-piperidin-3-yl]carbamate
OR15669-5G OR15669-25G OR15669-1G
APOSOR15669-5GEA 174 PLN
APOSOR15669-5G APOSOR15669-25G APOSOR15669-1G
(S)-3-(Boc-amino)piperidine 95+%
(S)-3-(Boc-amino)piperidine
Formuła: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200.28 g/mol
Temp. topnienia: 122…127 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03093383
Numer CAS: 216854-23-8