Drukuj
(S)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR15657-1G OR15657-250MG
APOSOR15657-1GEA 1280 PLN
APOSOR15657-1G APOSOR15657-250MG
(S)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane 95%
(S)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane
Formuła: C₇H₁₄N₂
Temp. topnienia: 180 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03787926
Numer CAS: 93643-24-4
Jednostka: 3267
ADR: 8,II