Drukuj
(R)-(+)-1-Boc-3-methylpiperazine
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (3R)-3-Methylpiperazine, N1-BOC protected, (R)-1-Boc-3-Methylpiperazine, (R)-1-Boc-3-methyl-piperazine
OR15642-25G OR15642-100G OR15642-5G
APOSOR15642-25GEA 232 PLN
APOSOR15642-25G APOSOR15642-100G APOSOR15642-5G
(R)-(+)-1-Boc-3-methylpiperazine
(R)-(+)-1-Boc-3-methylpiperazine
Formuła: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200.28 g/mol
Temp. topnienia: 40…47 °C
Temp. Zapłonu: 106.1 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02683205
Numer CAS: 163765-44-4