Drukuj
1-Boc-3-methylpiperazine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: tert-Butyl 3-methylpiperazine-1-carboxylate, 3-Methylpiperazine, N1-BOC protected
OR15641-1G OR15641-5G
APOSOR15641-1GEA 110 PLN
APOSOR15641-1G APOSOR15641-5G
1-Boc-3-methylpiperazine 97%
1-Boc-3-methylpiperazine
Formuła: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200.28 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03001706
Numer CAS: 120737-59-9