Drukuj
2-Bromo-1,4-dichlorobenzen
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR1563-100G OR1563-25G
APOSOR1563-100GEA 537 PLN
APOSOR1563-100G APOSOR1563-25G
2-Bromo-1,4-dichlorobenzen
2-Bromo-1,4-dichlorobenzen
Formuła: C₆H₃BrCl₂
Temp. Wrzenia: 118…120 °C/20mmHg
Temp. topnienia: 31…36 °C
Gęstość: 1,89 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00018505
Numer CAS: 1435-50-3
Numer WE (dawny EINECS): 215-859-9