Drukuj
5-Methoxy-3-pyridineboronic acid pinacol ester 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Methoxy-3-pyridylboronic acid Pinacol ester, 3-Methoxypyridine-5-boronic acid Pinacol ester, 3-Methoxy-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 2-(5-Methoxy-3-pyridyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR15595-25G OR15595-5G
APOSOR15595-25GEA 1370 PLN
APOSOR15595-25G APOSOR15595-5G
5-Methoxy-3-pyridineboronic acid pinacol ester 97%
5-Methoxy-3-pyridineboronic acid pinacol ester
Formuła: C₁₂H₁₈BNO₃
MW: 235.0872 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03412068
Numer CAS: 445264-60-8