Drukuj
Mezytylen
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR1559-100ML OR1559-2.5L OR1559-500ML
APOSOR1559-100MLEA 116 PLN
APOSOR1559-100ML APOSOR1559-2.5L APOSOR1559-500ML
Mezytylen
Mezytylen
Formuła: C₉H₁₂
Temp. Wrzenia: 163…166 °C
Temp. topnienia: –45 °C
Gęstość: 0,864 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 53 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008538
Numer CAS: 108-67-8
Numer WE (dawny EINECS): 203-604-4
Jednostka: 2325
ADR: 3,III